Learn More
Invitrogen™ Humanes PARL, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0699
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
PARL Synthetisches Peptid, PEP-0699, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem PARL überein. PEP-0699 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20579 verwendet werden.Spezifikation
55486 | |
gereinigt | |
Humanes PARL | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9H300 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
PARL | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |