missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARP Antibody (5H8), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30039567 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30039567 100 μL 100 Mikroliter
30028794 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30039567 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP326440100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PARP Monoclonal antibody specifically detects PARP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PARP
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 5H8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase), ADPRT 1, ADPRTADP-ribosyltransferase NAD(+), EC 2.4.2, EC 2.4.2.30, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, PARP apoptosis, PARP-1, PARPADPRT1, poly (ADP-ribose) polymerase 1, poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1, poly [ADP-ribose] polymerase 1, poly(ADP-ribose) polymerase, poly(ADP-ribose) synthetase, poly(ADP-ribosyl)transferase, Poly[ADP-ribose] synthase 1, PPOLpADPRT-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human PARP [UniProt P09874]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Hypoxia, Necroptosis, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 142
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.