missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARP14 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 18004825 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18004825 150 μL 150 Mikroliter
18004515 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18004825 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 301271AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The PARP14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PARP14. This antibody recognizes human antigen. The PARP14 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen PARP14
Anwendungen Immunohistochemistry, ELISA
Konzentration 500 μg/mL
Gensymbole BAL2, KIAA1268, PARP 14, PARP14
Wirtsspezies Rabbit
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54625
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.