Learn More
Thermo Scientific Chemicals Parthenolid
Artikelnummer. 15812464 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15812464 100 mg 100 Milligramm
15822464 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15812464 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462151000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20554-84-1 | C15H20O3 | 248.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20554-84-1
Summenformel C15H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
InChI-Schlüssel KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
IUPAC-Name (1S,2S,4R,7Z,11S)-4,8-Dimethyl-12-Methyliden-3,14-Dioxatricyclo[9.3.0.0²,⁴]Tetradec-7-en-13-one
SMILES C\C1=C\CC[C@@]2(C)O[C@H]2[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Parthenolide
Schmelzpunkt 115.0°C
Farbe Klar
Menge 100 mg
Merck Index 15, 7152
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 248.32