Learn More
Amarell™ Umweltfreundliches Standard-Thermometer für teilweise Immersion
24.00 € - 39.00 €
Spezifikation
Flaschenfüllung | Grüner Spiritus |
---|---|
Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
Material | Glas |
Produkttyp | Teilweises eintauchbares Thermometer |
Min. Temperatur (metrisch) | − 10 °C |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10530253
|
Amarell™
G10348 |
-10°bis +110 °C | 1 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10580403
|
Amarell™
G10352 |
-10°bis +110 °C | 0,5 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10615473
|
Amarell™
G10368 |
-10 °C bis +360 °C | 2 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10258392
|
Amarell™
G10364 |
-10°bis +250 °C | 2 °C |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Typ A:Einschlussform. Rote Spezialfüllung (-10 bis +250°C mit blauer Spezialfüllung). Kapillare prismatisch, unbelegt. Ganztauchend justiert, oben mit Ring.
Typ B:
Einschlussform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. Kapillare prismatisch, unbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Typ C:
Stabform. Öko-freundliche grüne Füllung, Thermometerflüssigkeit und Farbe biologisch abbaubar. weissbelegt. Für 76mm Eintauchtiefe justiert, oben mit Ring.
Bei Thermometern -10 bis +200 / +250 / +360°C kann die Farbe der Spezialfüllung nach längerer Temperatureinwirkung verblassen.
Typ: B
Messbereich: -10/0 - +110 °C
Teilung: 0,5 °C
L/φ: 300/7 - 8mm
Spezifikation
Grüner Spiritus | |
Glas | |
− 10 °C |
Teilweises Eintauchen | |
Teilweises eintauchbares Thermometer |