missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Stockthermometer 0+160:1Grad C, rote Füllung, Unterteil 213x8 mm,Nr. T 90334

Marke:  Amarell™ T90334

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08900kg

Artikelnummer. 10215352

  • 70.49 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Teilweises Eintauchen
Thermometer
0 °C
1 °C
Rote Flüssigkeit
160 °C
0°bis 160 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote