Learn More
H-B™ SP Scienceware™ THERMOMETER, -20/110C, 1DIV, PARTIAL, 300MM
Enthalten rote organische Flüssigkeit auf weißem Rückglas. Ideal für den Einsatz in Universitäten und Labors.
Marke: H-B™ SP Scienceware™ B62002-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
- Rote organische Flüssigkeit auf weißem Rückglas.
- Temperaturbereich: −20 bis 110 °C
- Ideal für den Einsatz in Universitäten und Labors.
- 300 mm Länge
Spezifikation
Teilweises Eintauchen | |
Glas | |
Thermometer | |
−20 °C | |
1 °C |
300 mm | |
Alkohol, rot | |
110 °C | |
−20 °C bis 110 °C |