Learn More
3M™ Partikelfilter, P3 R, 2138
3M™ Partikelfilter, 2138, können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Halb- oder Vollmasken mit Bajonettanschluss verbunden werden. Unsere P3 R-Filter sind klein und leicht und haben einen geringen Atmungswiderstand.
Marke: 3M™ 7000029735
103.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41850kg
Beschreibung
Verwenden Sie 3M™ Partikelfilter, 2138, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln und Ozon bis zu 10 x OEL. Sie bieten außerdem Schutz vor organischen Dämpfen und sauren Gasen unter dem Arbeitsplatzgrenzwert (OEL). Unsere leichten P3 R-Filter kombinieren Schutz mit Komfort. Sie sind vielseitig genug für die Verwendung mit unserem gesamten Sortiment an wiederverwendbaren Halbmasken und Vollmasken für sicheres Arbeiten in gefährlichen Umgebungen. Sie bieten einen geringen Atmungswiderstand und ein gutes Gleichgewicht in Verbindung mit Ihrer Maske. Ihre Flexibilität ermöglicht einen bequemen Sitz unter Schweißschutzschilden. Sie lassen sich mit dem 3M™ Bajonett-Filteranschlusssystem schnell und einfach einrasten und können mit allen wiederverwendbaren 3M™ Masken mit Bajonettanschluss verwendet werden.Spezifikation
P3 R | |
Bajonett | |
Weiß | |
Partikelfilter | |
Halb- und Vollmasken |
EN143 : 2000, CE-Kennzeichnung | |
10 x TLV und organische Dämpfe/Säuregas unter TLV, feste und flüssige Partikel. Plus Ozonschutz | |
P3 R | |
Pharmazeutika, pulverförmige Chemikalien, Bauwesen, Keramikabbau, feuerfeste Materialien | |
1 Paar |