Learn More
3M™ Partikelfilter, Serie 2000
Geringer Atmungswiderstand. Der 3M Partikelfilter verwendet Bajonett-Kartuschen für Halb- oder Vollgesichtsmasken.
Marke: 3M™ 7100015050
69.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22860kg
Beschreibung
- Leichte Partikelfilter mit geringem Atmungswiderstand
- Bajonett-Kartuschenanschluss für die Befestigung an der Maske
- Nach EN143:2000 zugelassene Filter
Spezifikation
EN143 : 2000, CE-Kennzeichnung | |
Feste und flüssige Partikel | |
Partikelfilter |
Bajonett | |
P2 R | |
Halb- und Vollmasken |