Learn More
3M™ Partikelfilter, Serie 5000
Geeignet in Kombination mit den Gas- und Dampfkartuschen der Serie 6000. Der 3M Partikelfilter besticht durch seinen geringen Atemwiderstand.
Marke:  3M™ 7000037675
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Artikelnummer. 12672555
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Filterhalterung 501 können Filter der Serie 5000 mit dem Gas- und Dampf-Filter der Serie 6000 kombiniert werden und bieten so noch höheren Schutz.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen