Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
Marke: Fisherbrand™
45.07 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.15000kg
Beschreibung
- Pasteurpipetten aus Kalknatronglas sind eine gute Alternative zu Kunststoffpipetten
- ISO 7712-konform
- Pasteurpipetten mit kurzer oder langer verlängerter Feinspitze (150 mm, 230 mm und 270 mm)
- Pasteurpipetten mit und ohne Wattestopfen
- Füllvolumen ca. 2 ml
- Ideal zur Verwendung mit Fisherbrand Pipettierern
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten | |
Standardspitze | |
2 ml | |
Ohne Wattestopfen | |
Fisherbrand Pipettierer |
Kalk-Soda Glas | |
1000 Packungen | |
0,07 oz. | |
230 mm | |
Ja |