Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit
Mit diesem Assay können Sie Pasteurella multocida Toxin, den kausalen Faktor der progressiven atrophischen Rhinitis bei Schweinen, schnell nachweisen.
Marke: Thermo Scientific™ K000911-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins, dem kausalen Faktor progressiver atrophischer Rhinitis bei Schweinen1, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Pasteurella multocida Toxin PMT Kit. Der Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) wurde entwickelt, um den spezifischen, empfindlichen und schnellen Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins in Schweineproben zu ermöglichen.
Progressive atrophische Rhinitis ist eine Krankheit bei Schweinen, die durch eine Infektion mit toxigenischen P. multocida verursacht wird.1 Die Pathogenese der Krankheit ist mit einer einzigen, gut charakterisierten Komponente verbunden: dem Pasteurella multocida Toxin (PMT). Die klinischen Manifestationen der Erkrankung sind Verkürzung oder Verzerrung der Schnauze, Niesen, Nasenausfluss und Epitaxie. In schweren Fällen ist eine verringerte Wachstumsrate zu beobachten.Verwenden Sie das ELISA-System Pasteurella multocida Toxin PMT Detection Kit für den Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins bei Schweinen.
- Einfach: Durch gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und Konzentrate ist der Assay leicht durchzuführen
- Empfindlich: Nachweis niedriger Proteingehalte für mehr Sicherheit
- Spezifisch: Nachweis von PMT in jeder Art von Probe, einschließlich Extrakten von primären Mischkulturen, die z. B. aus Nasenabstrichen oder Waschungen gewonnen werden2
Weitere Namen für das PMT sind dermonekrotisches Toxin (DNT), hitzlabiles Toxin (HLT), Turbinatatrophie-Toxin (TAT) und osteolytisches Toxin.
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit | |
ELISA | |
96 Tests (1 Platte) |
Pasteurella multocida Toxin | |
Konjugat, Mikrotiterplatte, Antigen zur Positivkontrolle, Rekonstituierungspuffer, Dichtband, Stopplösung, Substrat, Waschpufferkonzentrat, Weiße Streifen | |
2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.