Learn More
Thermo Scientific™ Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit
Mit diesem Assay können Sie Pasteurella multocida Toxin, den kausalen Faktor der progressiven atrophischen Rhinitis bei Schweinen, schnell nachweisen.
740.00 € - 5740.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit |
---|---|
Nachweisbare Analyten | Pasteurella multocida Toxin |
Immunassay-Kit-Format | ELISA |
Kitinhalt | Konjugat, Mikrotiterplatte, Antigen zur Positivkontrolle, Rekonstituierungspuffer, Dichtband, Stopplösung, Substrat, Waschpufferkonzentrat, Weiße Streifen |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13206069
|
Thermo Scientific™
K000911-9 |
Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit | 96 Tests (1 Platte) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13246089
|
Thermo Scientific™
K000921-9 |
Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit | 960 Tests (10 Platten) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins, dem kausalen Faktor progressiver atrophischer Rhinitis bei Schweinen1, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Pasteurella multocida Toxin PMT Kit. Der Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) wurde entwickelt, um den spezifischen, empfindlichen und schnellen Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins in Schweineproben zu ermöglichen.
Progressive atrophische Rhinitis ist eine Krankheit bei Schweinen, die durch eine Infektion mit toxigenischen P. multocida verursacht wird.1 Die Pathogenese der Krankheit ist mit einer einzigen, gut charakterisierten Komponente verbunden: dem Pasteurella multocida Toxin (PMT). Die klinischen Manifestationen der Erkrankung sind Verkürzung oder Verzerrung der Schnauze, Niesen, Nasenausfluss und Epitaxie. In schweren Fällen ist eine verringerte Wachstumsrate zu beobachten.Verwenden Sie das ELISA-System Pasteurella multocida Toxin PMT Detection Kit für den Nachweis des Pasteurella-multocida-Toxins bei Schweinen.
- Einfach: Durch gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und Konzentrate ist der Assay leicht durchzuführen
- Empfindlich: Nachweis niedriger Proteingehalte für mehr Sicherheit
- Spezifisch: Nachweis von PMT in jeder Art von Probe, einschließlich Extrakten von primären Mischkulturen, die z. B. aus Nasenabstrichen oder Waschungen gewonnen werden2
Weitere Namen für das PMT sind dermonekrotisches Toxin (DNT), hitzlabiles Toxin (HLT), Turbinatatrophie-Toxin (TAT) und osteolytisches Toxin.
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Pasteurella multocida Toxin (PMT) Nachweiskit | |
ELISA | |
2 bis 8 °C |
Pasteurella multocida Toxin | |
Konjugat, Mikrotiterplatte, Antigen zur Positivkontrolle, Rekonstituierungspuffer, Dichtband, Stopplösung, Substrat, Waschpufferkonzentrat, Weiße Streifen |