Learn More
Thermo Scientific Chemicals Patentblau VF, rein, Indikator-Gütegrad
Catalog Number 15274664
141.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129-17-9
C27H31N2NaO6S2
566.66
MFCD00012119
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Acid Blue 1, C.I. 42045, αzurine 2G, Sulphan blue
8507
CHEBI:34906
Natrium;4-[[4-(Diethylamino)phenyl]-(4-Diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzol-1,3-Disulfonat
[Na+].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
129-17-9
C27H31N2NaO6S2
566.66
MFCD00012119
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Acid Blue 1, C.I. 42045, αzurine 2G, Sulphan blue
8507
CHEBI:34906
Natrium;4-[[4-(Diethylamino)phenyl]-(4-Diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzol-1,3-Disulfonat
[Na+].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Patent Blue VF
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 40g/L (95°C), 30 mg/l in egme, 7 mg/l in etoh
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 566.67
Güte Rein
Eignung suitable as acid-base indicator
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blaugrün bis violett
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver