Learn More
Thermo Scientific Chemicals Patentblau VF, rein, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 10457750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10457750 25 g 25 Gramm
15274664 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457750 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 189410250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 129-17-9 | C27H31N2NaO6S2 | 566.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129-17-9
Summenformel C27H31N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 566.66
MDL-Nummer MFCD00012119
InChI-Schlüssel SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 1, C.I. 42045, αzurine 2G, Sulphan blue
PubChem CID 8507
ChEBI CHEBI:34906
IUPAC-Name Natrium;4-[[4-(Diethylamino)phenyl]-(4-Diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzol-1,3-Disulfonat
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Patent Blue VF
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 40g/L (95°C), 30 mg/l in egme, 7 mg/l in etoh
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 566.67
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Eignung suitable as acid-base indicator
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blaugrün bis violett
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver