missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax6 Antibody (SPM612) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18150908 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
7 mL
Packungsgröße:
7 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18150908 7 mL 7 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18150908 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP248247

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pax6 Monoclonal specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pax6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM612
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Gensymbole PAX6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367)
Molekulargewicht des Antigens 47 kDa
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 7 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Diabetes Research, Neuronal Stem Cell Markers, Neuronal Stem Cells, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5080
Testspezifität Pax genes contain paired domains with strong homology to genes in Drosophila, which are involved in programming early development. Lesions in the Pax-6 gene account for most cases of aniridia, a congenital malformation of the eye, chiefly characterized by iris hypoplasia, which can cause blindness. Pax-6 is involved in other anterior segment malformations besides aniridia, such as Peters anomaly, a major error in the embryonic development of the eye with corneal clouding with variable iridolenticulocorneal adhesions. The Pax-6 gene encodes a transcriptional regulator that recognizes target genes through its paired-type DNA-binding domain. The paired domain is composed of two distinct DNA-binding subdomains, the amino-terminal subdomain and the carboxy-terminal subdomain, which bind respective consensus DNA sequences. The human Pax-6 gene produces two alternatively spliced isoforms that have the distinct structure of the paired domain.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.