Learn More
Pazopanibhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Pazopanibhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pazopanib Hydrochloride |
| CAS | 635702-64-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pazopanib Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H23 N7 O2 S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 5-[[4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 5-[[4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 5-[[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl]amino]-2-methylbenzenesulfonamide hydrochloride, GW 786034B, Pazopanib hydrochloride, GW 786034B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H23N7O2S.ClH/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16;/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25);1H |
| SMILES | Cl.CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(Nc4ccc(C)c(c4)S(=O)(=O)N)n3 |
| IUPAC-Name | 5-[[4-[(2,3-Dimethylindazol-6-yl)-methylamino]pyrimidin-2-yl]amino]-2-methylbenzolsulfonamid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |