missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody (OMNI379), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18242138 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18242138 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18242138 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP280036AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PBEF/Visfatin/NAMPT Monoclonal antibody specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PBEF/Visfatin/NAMPT
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon OMNI379
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human PBEF/Visfatin/NAMPT (visfatin/PBEF).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10135
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.