Learn More
IBA Lifesciences PBMC Isolation Kit für FABian™
Artikelnummer. 15809784 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Kits, human
1 Kits, human
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15809784 1 Kits, human 1 Set
15819784 10 Kits, human 10 Sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15809784 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 66015001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ PBMC Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
  • Das Kit wird für die Aufreinigung von PBMCs aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD81-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml-Vollblut zu isolieren.
Spezifikation
Produkttyp PBMC-Isolations-Kit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Spenderquelle Menschliches Vollblut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Ausreichend für 9 ml Vollblut
Menge 1 Kits, human