Learn More
DL-Serin, nicht tierisch, ≥98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Serine |
Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
Strukturformel | CH2OHCHNH2COOH |
Beilstein | 1721402 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Formelmasse | 105.09 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Menge | 100 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |