Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1X-Lösung, pH 7.4, Fisher BioReagents
Marke:  Fisher Bioreagents BP2438-20
Weitere Details : CAS : 7558-79-4 Netto-Gewicht : 20.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10091403
  • 188.00 € / 20 Liter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1x Lösung, pH 7,4
Ein Standard-Phosphatpuffer, der in vielen biomolekularen Verfahren verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
0 °C
7,3 bis 7,5
Poly-Würfel
20L
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation