Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rote Schraubverschlüsse aus PBT mit Öffnung
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Spezifikation
PBT | |
9,5 mm | |
Röhrchen mit Schraubgewinde | |
PBT | |
1/Packung | |
Kappe |
Schraubverschluss | |
GL14 | |
DIN-Gewinde (GL) und Apertur | |
180 deg;C | |
PBT | |
Rot |