Learn More
Pbx3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18626150 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18626150 0.02 mL 0.02 Milliliter
18676681 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18626150 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2935760.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Pbx3 Polyclonal antibody specifically detects Pbx3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Pbx3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Homeobox protein PBX3, pre-B-cell leukemia homeobox 3, pre-B-cell leukemia transcription factor 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pbx3 (NP_006186.1). MDDQSRMLQTLAGVNLAGHSVQGGMALPPPPHGHEGADGDGRKQDIGDILHQIMTITDQSLDEAQAKKHALNCHRMKPALFSVLCEIKEKTGLSIRGAQE
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5090
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG