missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ PC Cryo Vials Rack

Marke:  Carl Roth™ H615.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15122369

  • 73.64 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

White
197 mm
197 x 102 x 28 mm
1 Pack
Polycarbonate
28 mm
102 mm
Used as Stands For Cryo Tubes
197 x 102 mm
Cryogenic Vial Rack
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote