Learn More
PCDHB5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15245-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884334
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintece of specific neuronal connections in the brain.
Spezifikation
Spezifikation
PCDHB5
Polyclonal
Unconjugated
PCDHB5
PCDH beta 5, PCDH BETA5, PCDHB5, protocadherin beta 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26167, 93876
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y5E4
Pcdhb5
PCDHB5 Fusion Protein Ag7458
150 μL
Primary
Human, Mouse