missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCDHGB7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17949252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17949252 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17949252 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144373

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PCDHGB7 Polyclonal Antibody for ICC/IF, ELISA

Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintenance of specific neuronal connections in the brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PCDHGB7
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3.81 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
Gen PCDHGB7
Gen-Zugriffsnummer Q9Y5F8
Gen-Alias PCDH-gamma-B7; PCDHGB7; Protocadherin gamma-B7
Gensymbole PCDHGB7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human Protocadherin gamma-B7 protein (719-929AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56099
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.