missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNA Antibody (PCNA/694), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607335 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607335 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607335 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247835APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PCNA
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PCNA/694
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full length human PCNA protein (Uniprot: P12004)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5111
Zielspezies Human, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.