Learn More
PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Artikelnummer. 12603427 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 Milliliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12603427 100 μL Concentrated 0.10 Milliliter
12613427 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12693417 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12643427 7 mL Prediluted 7 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12603427 Lieferant Epredia Lieferanten-Nr. RB9055P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), Rabbit Polyclonal Antibody.
Expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) or cyclin or polymerase delta auxiliary protein is elevated in the nucleus during late G1 phase immediately before the onset of DNA synthesis, becoming maximal during S-phase and declining during G2 and M phases. PCNA/cyclin may act as an auxiliary protein of DNA polymerase-delta to play a fundamental role in the initiation of cell proliferation.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Recombinant human PCNA protein
Molecular Weight: 36kDa
Positive Control: Raji cells, Tonsil, Lymph node, and small intestine
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 200µg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human PCNA protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cell Cycle
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG