Learn More
Eppendorf™ PCR-Mikrotiterplatte-Versiegelungsfilm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15118736 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
121 °C
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
15118736 121 °C 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15118736 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030127790
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Folie für PCR- und andere optische Assays. Eppendorf™ PCR-Folien bieten eine dichte Versiegelung für Ihre PCR-Platten, insbesondere wenn Materialien für die Hitzeversiegelung verwendet werden.
  • Keine Verdampfungsverluste bei der PCR durch effektive Klebefolienabdichtung
  • Entfernung von der Platte ohne Rückstände
  • Einfach durchstechbar
  • Keine Haftung der Pipettenspitze (ideal für automatisierte Systeme)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 100 Pk.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für automatisierte Systeme, PCR, RT-PCR
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für automatisierte Systeme wie PCR und RT-PCR
Produkttyp PCR-Filme und -Folien
Haftmittel Selbst
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C