Learn More
Fisher BioReagents™ PCR-Nucleotid-Mischung
Eine vorgemischte 10 mM-Lösung aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP, die für PCR verwendet wird
Marke:  Fisher BioReagents™ BP2565-1
Weitere Details : CAS : 18423-43-3 Netto-Gewicht : 0.05100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10091743
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Funktion in der PCR getestet
  • Hohe Reinheit >98 % Triphosphat
  • Lieferung als 10 mM-Lösung in gereinigtem Wasser (pH 7.5)
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
-20°C
>98%
Farblos
7.5
10mM
1000 μl
PCR
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation