Learn More
Labcon PCR Prep-Workstation
Beschreibung
- PCR Prep-Workstation
- Hält PCR-Platten, PCR-Röhrchen, PCR-Streifen auf einem abnehmbaren Gestell und 0,5-, 1,5- oder 2,0-ml-Mikroröhrchen
- Perfekt für PCR oder andere Präparation
- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Farbe | Diverse Farben |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Workstation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hält PCR-Platten |
| Menge | 2/Packung |
| Sterilität | Unsteril |