Beschreibung
- Reduzierte Zykluszeit und optimale Wärmeübertragung – garantiert durch extra dünne, gleichmäßige Wandstärke des Röhrchens, lieferbar mit flacher oder gewölbter Kappe
- Müheloses und sicheres Arbeiten – ergonomisches Kappendesign ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand
- Hergestellt aus Materialien, die den Reinheitsstandards entsprechen
- Extrem widerstandsfähig gegen starke mechanische Beanspruchungen mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit
- Optische Messung und unübertroffene Klarheit
- Aufrechterhaltung der Probenintegrität – sterile Version verfügbar (Betastrahlung)
- Sterile Handhabung – PCR-Röhrchen sind autoklavierbar
- Zentrifugen-Spezifikationen:
- bis zu 25.000 x g – Festwinkelrotor
- bis zu 30.000 x g – Ausschwingrotor
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, IVD |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 1000/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flach |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | PCR-Röhrchen |