Learn More
PCYT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14827-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883674
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that catalyzes the formation of CDP-ethanolamine from CTP and phosphoethanolamine in the Kennedy pathway of phospholipid synthesis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
PCYT2
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O88637, Q922E4, Q99447
ET, PCYT2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
5833, 68671, 89841
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
PCYT2
Liquid
PCYT2
PCYT2 Fusion Protein Ag6616
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Mouse, Human, Rat