missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PD-1 Antibody (PDCD1/7276R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18562648 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18562648 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18562648 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320952AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PD-1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PDCD1/7276R
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment corresponding to extracellular domain of human PD-1 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5133
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.