Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-PD 128907 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054022
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18054022 50 mg 50 Milligramm
18044132 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054022 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1243/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High affinity D3 agonist (D3 ≥ D2 > D4)
High affinity D3 dopamine receptor agonist (Ki = 2.3 nM). Displays 18 - 200-fold selectivity over other dopamine receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300576-59-4
Summenformel C14H20ClNO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-PD 128907 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 285.77
Reinheit >99%
Molekulargewicht 285.77