Learn More
Tocris Bioscience™ PD 334581
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001598
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001598 50 mg 50 Milligramm
30001578 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001598 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4824/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MEK1 inhibitor
Inhibitor of MEK1. Analog of PD 184352 (Cat. No. 4237).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 548756-68-9
Summenformel C20H19F3IN5O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PD 334581
Menge 50 mg
Formelmasse 545.3
Reinheit >98%
Molekulargewicht 545.305