missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PD-L1 Antibody (manelimab), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30047606 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30047606 1 mg 1 Milligramm
30045132 50 μg 50 Mikrogramm
30046902 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30047606 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP3284921mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

PD-L1 Monoclonal antibody specifically detects PD-L1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PD-L1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon manelimab
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gen-Zugriffsnummer Q9NZQ7
Gen-Alias Avelumab, B7-H, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1LG1MGC142296, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1
Wirtsspezies Human
Immunogen B7-H1/ PD-L1/ CD274
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autoimmune Diseases, Cancer, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction, Tumor Biomarkers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29126
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.