missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 Monoclonal antibody specifically detects PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PD-L2/B7-DC/PDCD1LG2 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 168633 |
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | B7-DC, bA574F11.2, Btdc, Butyrophilin B7-DC, CD273 antigen, CD273PD-1 ligand 2, MGC142240, PD-1-ligand 2, PDCD1L2MGC142238, PDL2B7DC, PD-L2PDCD1 ligand 2, programmed cell death 1 ligand 2, Programmed death ligand 2 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PD-L2/B7-DC, Met1-Arg219, Accession # Q9WUL5 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?