missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes PDCD5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
PDCD-5 Synthetisches Peptid, PEP-0800, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem PDCD-5 überein. PEP-0800 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20684 verwendet werden.Spezifikation
9141 | |
gereinigt | |
Humanes PDCD5 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O14737 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
PDCD5 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |