Learn More
Tocris Bioscience™ PDD 00017273
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18749356
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18749356 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18749356 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5952/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective poly (ADP ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor; cell permeable
PDD 00017273 is a potent and selective poly (ADP ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor (IC50 = 26 nM). Exhibits >350-fold selectivity for PARG over a panel of ion channels, enzymes and receptors, including PARP1 and ARH3. Maintains PAR chains and induces DNA double-stranded breaks in cells following DNA damage. Decreases colony formation of ZR-75-1 BRCA1 WT cells and inhibits cancer cell survival. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-N-(1-methylcyclopropyl)-3-[(2-methyl-5-thiazolyl)methyl]-2,4-dioxo-6-quinazolinesulfonamide
CAS 1945950-21-9
Menge 10 mg
Löslichkeit Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Ziel PARG Inhibitors
Summenformel C23H26N6O4S2
Formelmasse 514.62
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Reinheit >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.