missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDE10A Antibody (OTI1C9), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18107545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18107545 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18107545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273273AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDE10A Monoclonal specifically detects PDE10A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen PDE10A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C9
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′-5′-cyclic phosphodiesterase 10A, dJ416F21.1 (phosphodiesterase 10A), EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, EC 3.1.4.35, FLJ11894, FLJ25677, HSPDE10A, phosphodiesterase 10A, phosphodiesterase 10A1 (PDE10A1)
Gensymbole PDE10A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human PDE10A expression vector.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10846.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.