Learn More
PDE10A Antibody (OTI1C9), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18107545 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18107545 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18107545 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273273AF647
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PDE10A Monoclonal specifically detects PDE10A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PDE10A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C9
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′-5′-cyclic phosphodiesterase 10A, dJ416F21.1 (phosphodiesterase 10A), EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, EC 3.1.4.35, FLJ11894, FLJ25677, HSPDE10A, phosphodiesterase 10A, phosphodiesterase 10A1 (PDE10A1)
Gensymbole PDE10A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human PDE10A expression vector.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10846.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b