Learn More
PDE1B Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200066307 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18679371 100 μg 100 Mikroliter
18682952 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18679371 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297975100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PDE1B Polyclonal antibody specifically detects PDE1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PDE1B
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias 63 kDa Cam-PDE, calcium/calmodulin-dependent 3'-5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1B, Cam-PDE 1B, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE1B1calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, PDES1Bcalmodulin-stimulated phosphodiesterase PDE1B1, phosphodiesterase 1B, calmodulin-dependent, phosphodiesterase IB, calmodulin-dependent, Phosphodiesterase-1B, presumed 63kDa form of the type 1 cyclic nucleotide phosphodiesterase familyknown as PDE1B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDE1B fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5153
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG