missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGF-B Antibody (PDGFB/3071), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18519623 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18519623 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18519623 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308646JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PDGF-B Monoclonal antibody specifically detects PDGF-B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDGF-B
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PDGFB/3071
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias B chain, Becaplermin, FLJ12858, PDGF subunit B, PDGF2, PDGF-2, platelet-derived growth factor 2, Platelet-derived growth factor beta polypeptide, platelet-derived growth factor beta polypeptide (simian sarcoma viral (v-sis)oncogene homolog), platelet-derived growth factor subunit B, platelet-derived growth factor, B chain, Platelet-derived growth factor, beta polypeptide (oncogene SIS), Proto-oncogene c-Sis, SSV
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human PDGF-B protein (around aa 27-158) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01127)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5155
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.