Learn More
Invitrogen™ PDGF-BB (CSRP2) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCSRP2X5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
The Human Platelet-Derived Growth Factor (CSRP2) (Hu PDGF-BB) ELISA quantitates Hu PDGF-BB in human cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGF-BB. Principle of the method The Human PDGF-BB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der aus Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktorenfamilie. Die vier Mitglieder dieser Familie sind mitogene Faktoren für Zellen mesenchymaler Herkunft und zeichnen sich durch ein Motiv von acht Zysteinen aus. Dieses Genprodukt kann entweder als Homodimer oder als Heterodimer mit dem vom Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktor Alpha Polypeptid existieren, bei dem die Dimere durch Disulfid-Bindungen verbunden sind. Mutationen in diesem Gen sind mit Meningiomen assoziiert. Wechselseitige Translokationen zwischen den Chromosomen 22 und 7 an Stellen, an denen sich dieses Gen und das für COL1A1 befinden, sind mit einer bestimmten Art von Hauttumor verbunden, der Dermatofibrosarcoma protuberans genannt wird, und der aus der unregulierten Expression des Wachstumsfaktors resultiert. Für dieses Gen wurden zwei alternativ gespleißte Transkriptvarianten identifiziert, die verschiedene Isoformen kodieren.Spezifikation
P01127 | |
1 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Zelllysate | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
5155 | |
<12% | |
Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper, Assay-Verdünnungskonzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, SAV-HRP, Standard, Stopplösung | |
5 x 96 Tests | |
Differenzierung | |
2°bis 8 °C | |
Mensch | |
4 h 45 min |
0,549 pg/mL bis 400 pg/mL | |
1 pg/mL bis 400 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt humanes PDGF-BB. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IBGC5, PDGF-2, PDGF2, SIS, SSV, c-sis | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Zelllysat, 20 μl | |
CRP2, LMO5, SmLIM | |
1 h 20 min |