missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFR alpha Antibody (Hu136) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18512835 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18512835 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18512835 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB10352W

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

PDGFR alpha Monoclonal antibody specifically detects PDGFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDGFR alpha
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu136
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member A, CD140a, CD140a antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MGC74795, PDGFR2, PDGFRA/BCR fusion, PDGF-R-alpha, platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide, rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alphafusion protein, RHEPDGFRA
Wirtsspezies Human
Immunogen Human PDGF R alpha
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5156
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.