Learn More
PDGFRA [T674I] rekombinantes humanes Protein, Invitrogen™
PDGFRA T674I ist eine Glivec-resistente Form von PDGFRA.
Marke: Invitrogen PV3847
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
PDGFRA ist eine Zelloberflächen-Rezeptor-Tyrosinkinase, die Mitglieder der von Thrombozyten abgeleiteten Wachstumsfaktorfamilie bindet.
Spezifikation
NP_006197, T674T | |
Kinasen und Inhibitoren | |
Kinase-Assay | |
50 mM Tris-HCl, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50 % Glycerin | |
89.8 kDa | |
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden. | |
Rekombinant, zytoplasmatisch | |
Thrombozyten-abgeleiteter Wachstumsfaktor-Rezeptor, Alpha-Polypeptid | |
aa 550-1089; T674I | |
Ja |
Baculovirus | |
Rezeptor-Tyrosinkinasen | |
Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung|Kinase-Biologie|Kinase-Proteine und Expressionsreagenzien|Proteinbiologie|Enzym- und -Protein-Aktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse|Industrielle und angewandte Wissenschaft|Pharma und Biopharma | |
5156 | |
10 μ g | |
RUO - Nur für Forschungszwecke | |
PDGFRA T674I, PDGFR alpha | |
PDGFR-Kinasegruppe | |
Human | |
GST-Tag |