Learn More
Invitrogen™ PDK4 (PDKH4) Recombinant Human Protein
Inhhibition of PDHKs is viewed as a potential therapeutic treament for type II diabetes.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002603.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. |
Molekulargewicht | 73.9kDa |
Lagerungsbedingungen | Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458663
|
Invitrogen™
PR8253A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15458793
|
Invitrogen™
PV5711 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PDK4 (PDHK4), along with the other PDHKs, regulates glucose metabolism by phosphorylating the E1 alpha subunit of the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex.
Spezifikation
NP_002603.1 | |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. | |
Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
PDHK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
73.9kDa | |
RUO - research use only | |
PDK-4 (PDKH4) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |