missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDLIM5 Recombinant Protein, Abnova

Marke:  Abnova H00010611-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16185412

  • 467.00 € / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab
05-01-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH08741
Solution
10611
PDLIM5 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDLIM5
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
91.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MSNYSVSLVGPAPWGFRLQGGKDFNMPLTISSLKDGGKAAQANVRIGDVVLSIDGINAQGMTHLEAQNKIKGCTGSLNMTLQRASAAPKPEPVPVQKGEPKEVVKPVPITSPAVSKVTSTNNMAYNKAPRPFGSVSSPKVTSIPSPSSAFTPAHATTSSHASPSPVAAVTPPLFAASGLHANANLSADQSPSALSAGKTAVNVPRQPTVTSVCSETSQELAEGQRRGSQGDSKQQNGPPRKHIVERYTEFYHVPTHSDASKKRLIEDTEDWRPRTGTTQSRSFRILAQITGTEHLKESEADNTKKANNSQEPSPQLASSVASTRSMPESLDSPTSGRPGVTSLTTAAAFKPVGSTGVIKSPSWQRPNQGVPSTGRISNSAAYSGSVAPANSALGQTQPSDQDTLVQRAEHIPAGKRTPMCAHCNQVIRGPFLVALGKSWHPEEFNCAHCKNTMAYIGFVEEKGALYCELCYEKFFAPECGRCQRKILGEVINALKQTWHVSCFVCVACGKPIRNNVFHLEDGEPYCETDYYALFGTICHGCEFPIEAGDMFLEALGYTWHDTCFVCSVCCESLEGQTFFSKKDKPLCKKHAHSVNF
ENH|ENH1|L9|LIM
PDLIM5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation