missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PDPK1 (Human) Recombinant Protein

Human PDPK1 full-length ORF ( AAH33494.1, 1 a.a. - 429 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00005170-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16168891

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 07-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MARTTSQLYDAVPIQSSVVLCSCPSPSMVRTQTESSTPPGIPGGSRQGPAMDGTAAEPRPGAGSLQHAQPPPQPRKKRPEDFKFGKILGEGSFSTVVLARELATSREYATRANSFVGTAQYVSPELLTEKSACKSSDLWALGCIIYQLVAGLPPFRAGNEYLIFQKIIKLEYDFPEKFFPKARDLVEKLLVLDATKRLGCEEMEGYGPLKAHPFFESVTWENLHQQTPPKLTAYLPAMSEDDEDCYGNYDNLLSQFGCMQVSSSSSSHSLSASDTGLPQRSGSNIEQYIHDLDSNSFELDLQFSEDEKRLLLEKQAGGNPWHQFVENNLILKMGPVDKRKGLFARRRQLLLTEGPHLYYVDPVNKVLKGEIPWSQELRPEAKNFKTFFVHTPNRTYYLMDPSGNAHKWCRKIQEVWRQRYQSHPDAAVQ
Spezifikation

Spezifikation

AAH33494.1
3-phosphoinositide dependent protein kinase-1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDPK1
GST
5170
Wheat germ expression system
25 μg
MGC20087, MGC35290, PDK1, PRO0461
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate